Principaux documents
CLS353085
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 1.8 cm, handle L 18 cm, sterile
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
TPE
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 353085
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L de la lame
1.8 cm
Longueur du manche
18 cm
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.