CLS352002
Corning® Falcon® Polypropylene Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap: no, non-sterile, case of 1000
Synonyme(s) :
culture tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 1000
Fabricant/nom de marque
Corning 352002
Capacité
5 mL
Catégories apparentées
Application
Informations légales