CLS3473
Plaque multi-puits à adhérence ultra faible Corning® Costar®
size 24 well, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Synonyme(s) :
24 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
flat bottom clear
polystyrene
round wells
Stérilité
sterile
sterile
Caractéristiques
lid
lid
skirt
plate format: standard
well: flat bottom, clear
Conditionnement
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 3473
Taille
24 well
Superficie
1.9 cm2 , cell growth area (cm2)
Volume des puits
3.4 mL
Volume de travail par puits
0.38-0.57 mL
Puits
24 wells
Couleur
clear
Type de liaison
(ultra-low attachment)
Description générale
- Les plaques à adhérence ultra faible comportent une couche d′hydrogel fixée par liaisons covalentes qui inhibe efficacement l′adhérence cellulaire.
- La surface réduit au minimum l′adsoprtion des protéines, l′activation des enzymes et l′activation cellulaire.
- La surface est non cytotoxique, biologiquement inerte et non dégradable.
- Des couvercles non réversibles équipés de bagues de condensation permettent de réduire les contaminations.
- Des codes alphanumériques individuels permettent d′identifier les puits.
- L′encombrement uniforme permet un empilement facile.
- Stérilisé par irradiation gamma et certifié apyrogène
Les clients ont également consulté
Articles
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Contenu apparenté
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.