Key Documents
CLS3355
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom, white polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Synonyme(s) :
96 multiwell plate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
Matériaux
round bottom
white bottom
white polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Fabricant/nom de marque
Corning 3355
Conditionnement
bag of 25 ×
Taille
96 wells
Volume des puits
360 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Couleur
white
Type de liaison
non-treated surface
Caractéristiques et avantages
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.