Key Documents
CLS11460
Corning® Erlenmeyer flasks
capacity 2 L, sterile, flat bottom, 2 port, no vent
Synonyme(s) :
Corning container
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
flat bottom
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 11460
D.I.
1/8 in.
Capacité
2 L
Dimension de pores
0.2 μm
Raccords
male Luer for lock
Autres remarques
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.