NCI-H69/LX4
96042329, human lung, Not specified
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
NCI-H69/LX4, 96042329
Source biologique
human lung
Mode de croissance
Aggregates in suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10,12
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 8,9
TPOX: 10
vWA: 16,17
Milieu de culture
Procédure de repiquage