DMS 53
95062823, human lung, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
product name
DMS 53, 95062823
Source biologique
human lung
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal no. 60
Morphologie
Epithelial
Produits
Variety of hormones, high level of calcitonin
Récepteurs
Bombesin (BN), Epidermal growth factor (EGF), Transforming growth factor (TGF-beta), acetylcholine receptor (AChR)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 12
D13S317: 10
D16S539: 12,13
D5S818: 10,11
D7S820: 8,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 12
vWA: 15,17
Milieu de culture
Procédure de repiquage