GU373 human cell line
IHW Number: 9275, 94071410
Synonyme(s) :
CRGE
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
African American
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 0304 0401
B: 1510 5301
HLA DRB1: 301
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 201
Profil sérologique
HLA C: 3 4
HLA B: 71 53
HLA DR: 17
HLA DR52: 52
HLA DQ: 2
Milieu de culture
Procédure de repiquage