KT3 human cell line
IHW Number: 9107, 94070705
Synonyme(s) :
LKT3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Japanese
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 102
B: 5401
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 405
HLA DRB4: 101
HLA DQA1: 3
HLA DQB1: 401
HLA DPA1: 2022
HLA DPB1: 501
Profil sérologique
HLA A ief: 24.1
HLA C: 1
HLA B: 54
HLA B ief: 54.1
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 15
HLA DR: 4
HLA DR53: 53
HLA DQ: 4
HLA DP: 5
Milieu de culture
Procédure de repiquage