NCI-H727
94060303, human lung, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
NCI-H727, 94060303
Source biologique
human lung
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Synthesise the peptide neuromedin B (NMB) (0.1 pmol/mg protein).
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8,10
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 14,15
Milieu de culture
Procédure de repiquage