C047 human cell line
IHW Number: 9265, 94050312
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Spanish Caucasian
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 1504 0704
B: 51 15
Profil sérologique
HLA B: 51 62
HLA DR: 11
HLA DR52: 52
HLA DQ: 7
Milieu de culture
Procédure de repiquage