COR-L47
92031915, human lung, Not specified
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
COR-L47, 92031915
Source biologique
human lung
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
High levels of L-dopa decarboxylase
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 10,13
D7S820: 8,10
THO1: 6,8
TPOX: 8
vWA: 17
Milieu de culture
Procédure de repiquage