NG108-15
88112302
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mouse x Rat Hybridoma nerve
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Neuronal
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.