RML human cell line
88052106, IHW Number: 9016
Synonyme(s) :
REM
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Native South American, Warao
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 1502
B: 5101
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 1602
HLA DRB5: 202
HLA DRB6: 202
HLA DQA1: 5013
HLA DQB1: 301
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 402
Profil sérologique
HLA A ief: 2.4
HLA B: 51
HLA B ief: 51
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 22
HLA DR: 16
HLA DR51: 51
HLA DQ: 7
HLA DP: 4
Milieu de culture
Procédure de repiquage