BAOEC
86123102, bovine lung, Endothelial
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
BAOEC, 86123102
Source biologique
bovine lung
Conditionnement
tube of 5 μg 86123102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86123102-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Endothelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage