Principaux documents
81.3
85100105, human lymph, Lymphoblast
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nom du produit
81.3, 85100105
Source biologique
human lymph
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Human lymphoblastoid
Description de la lignée cellulaire
EBV transformed lymphoblastoid cell line.
Application
Genetic studies
Milieu de culture
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.