YTH 470.5
11072206
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
Myélome
Y3.AG.1.2.3
Réactivité
Anti Human HLA beta 2 microglobulin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
dry ice
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Milieu de culture
Procédure de repiquage