VCaP Cell Line human
6020201, human prostate (metastasis), Epithelial
Synonyme(s) :
Human VCaP Cells, VCaP Cell Culture
About This Item
Produits recommandés
product name
VCaP Cell Line human, 06020201, Prostate Cancer Metastasis
Source biologique
human prostate (metastasis)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Refer to reference (Korenchuk et al., 2001)
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Androgen receptor
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 9
D5S818: 12
D7S820: 9,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage