Sf21
5022801, insect ovary, Spherical
About This Item
Produits recommandés
product name
Sf21, 05022801
Source biologique
insect ovary
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Spherical
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.