Key Documents
C5467
SAFC
Milieu EX-CELL® ACF CHO
Animal-component free, with HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Milieu CHO
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Qualité
Drug/Device Master File available
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
HEPES: yes
NaHCO3: yes
phenol red: no
L-glutamine: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Milieu dépourvu de constituants d′origine animale formulé pour optimiser la croissance cellulaire et l′expression des protéines dans les cellules CHO (issues d′ovaires de hamster de Chine).
Caractéristiques et avantages
Mis au point pour répondre aux besoins en matière de production de vaccins et de biotechnologie, ce milieu favorise une croissance initiale rapide et des niveaux élevés d′expression de protéines dans les cultures en suspension. Il permet également d′obtenir des densités cellulaires élevées et de maintenir ces densités de cellules viables pendant de longues périodes, pour une productivité optimale. Des densités cellulaires supérieures à 8 × 106 cellules/ml ont été atteintes dans des systèmes de culture en mode discontinu. Des améliorations de la productivité jusqu′à 500 % par cellule ont été observées.
Autres remarques
Formulation exclusive comportant des sels minéraux, des tampons HEPES et de bicarbonate de sodium, des acides aminés essentiels et non essentiels, des vitamines, de l′insuline recombinante humaine, des hydrolysats de plantes, d′autres composés organiques, des éléments traces et des surfactants.
Ne contient pas d′antibiotiques, d′antimycotiques, de L-glutamine ou de transferrine. Ne contient aucune protéine animale ni aucun autre constituant d′origine animale.
Reconstitution
De façon aseptique, ajouter 20-40 ml de solution de L-glutamine à 200 mM par litre de milieu avant utilisation.
Informations légales
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Jonas Goldin Diness et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 749-749 (2020-06-09)
Hypokalemia reduces the cardiac repolarization reserve. This prolongs the QT-interval and increases the risk of ventricular arrhythmia; a risk that is exacerbated by administration of classical class 3 anti-arrhythmic agents.Small conductance Ca2+-activated K+-channels (KCa2) are a promising new atrial selective
Chris Chambers et al.
Assay and drug development technologies, 14(2), 93-108 (2016-03-19)
Voltage-gated sodium (Na(V)) channels have an essential role in the initiation and propagation of action potentials in excitable cells, such as neurons. Of these channels, Na(V)1.7 has been indicated as a key channel for pain sensation. While extensive efforts have
Silvia Gaggero et al.
Oncoimmunology, 7(9), e1470730-e1470730 (2018-09-20)
The release of soluble ligands of activating Natural Killer (NK) cell receptors may represent a regulatory mechanism of NK cell function both in physiologic and in pathologic conditions. Here, we identified the extracellular matrix protein Nidogen-1 (NID1) as a ligand
Articles
Cell culture protocol for passaging and splitting suspension cell lines
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
Afficher tout