C3617
Anti-Casein Kinase 2β antibody, Mouse monoclonal
clone 6D5, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CK2β
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6D5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~30 kDa
Espèces réactives
mouse, hamster, bovine, rat, human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract of HepG2 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSNK2B(1460)
mouse ... Csnk2b(13001)
rat ... Csnk2b(81650)
Catégories apparentées
Description générale
Monoclonal Anti-Casein Kinase 2β antibody is specific for human, bovine, rat, mouse and hamster Casein Kinase 2β (approx. 30 kDa). The antibody epitope lies within amino-acids 123-127 of human CK2β.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable