C3118
CPNQ
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-[4-(4-chlorobenzoyl)-1-piperazinyl]-8-nitroquinoline, B2
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
brown
Solubilité
H2O: insoluble <2 mg/mL
DMSO: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N2CCN(CC2)C(=O)c3ccc(Cl)cc3)c4cccnc14
InChI
1S/C20H17ClN4O3/c21-15-5-3-14(4-6-15)20(26)24-12-10-23(11-13-24)17-7-8-18(25(27)28)19-16(17)2-1-9-22-19/h1-9H,10-13H2
Clé InChI
KLNPVNZJCWIQSK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges