C2969
Monoclonal Anti-I-CAM-1 (CD54) antibody produced in mouse
clone 8.4A6, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-CD54, Anti-I-CAM-1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8.4A6, monoclonal
Poids mol.
antigen 85-110 kDa
Espèces réactives
human, monkey
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ICAM1(3383)
Spécificité
5th Workshop: code no. S 100
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves