B9655
Anti-Avidin antibody, Mouse monoclonal, biotin conjugate
clone WC19.10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Avidin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
WC19.10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
direct ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable