B6434
Bretazenil
≥96% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
9H-Imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-1-carboxylic acid, Ro 16-6028
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 24 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
Roche
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCCN1C(=O)c3c(Br)cccc3-n4cnc(C(=O)OC(C)(C)C)c24
InChI
1S/C19H20BrN3O3/c1-19(2,3)26-18(25)15-16-13-8-5-9-22(13)17(24)14-11(20)6-4-7-12(14)23(16)10-21-15/h4,6-7,10,13H,5,8-9H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
LWUDDYHYYNNIQI-ZDUSSCGKSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience