B4310
BIM 23056
≥95% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
D-Phe-Phe-Tyr-D-Trp-Lys-VaL-Phe-D-Nal-NH2 trifluoroacetate salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: >1 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SSTR5(6755)
mouse ... SSTR5(20609)
rat ... SSTR5(25354)
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable