Principaux documents
B0543
Sigma-Aldrich
Boîtes de rangement pour cryotubes Nunc®®
Synonyme(s) :
cryogenic storage box, cryotube storage box, cryovial storage box
About This Item
Code UNSPSC :
41123304
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
cardboard
Caractéristiques
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
Conditionnement
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Nunc 378220
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L externe × l × H
132 mm × 132 mm × 51 mm
Couleur
white
Adéquation
suitable for (cryotube/cryovial storage)
Description générale
Economical cardboard CryoBoxes™ designed for short-term storage of cryogenic vials and tubes.
Informations légales
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries