Key Documents
AXYT400
Ultra micro pipette tips, for Eppendorf® pipettors
size 0.5-20 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
Synonyme(s) :
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-400
Corning
Conditionnement
pkg of 20x1000tips/cs
Taille
0.5-20 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG