AXYSCT50ML25S
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 50 mL, sterile
Synonyme(s) :
Centrifuge Tube, Conical Centrifuge Tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 25 ea
case of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc SCT-50ML-25-S
Corning
Paramètres
12000 × g max. RCF
Capacité
50 mL
Couleur
clear
Raccords
cap (screw cap)
Adéquation
suitable for (centrifugation)
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Made up of polypropylene
- Large white marking spot and black printed graduations
- DNase/RNase free and nonpyrogenic in nature
- Sterile with maximum relative centrifugal force (RCF) of 12,000xg