Principaux documents
AXYPCR96HSC
PCR amplification plate
half skirt, 96 well, clear
Synonyme(s) :
96 multiwell plate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
clear
clear polypropylene wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
skirt
Conditionnement
case of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc
Corning
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
96 wells
Volume de travail
200 mL
Adéquation
suitable for PCR