Key Documents
AXYPCR0108LPC
Axygen low profile 0.1 mL thin wall PCR strip tubes
clear
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
clear
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 125 ea
case of 1250 ea
Fabricant/nom de marque
Corning PCR-0108-LP-C
Volume de travail
5-125 μL
Capacité
0.1 mL
Adéquation
suitable for PCR