Principaux documents
AXYMTX1250C
Matrix pipette tips
capacity 1250 μL, pkg of 10x500tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MTX-1250-C
Corning
Conditionnement
pkg of 10x500tips/cs
Capacité
1250 μL
Autres remarques
Browse all pipette tips