Principaux documents
AXYCPAXYGEM9650
High throughput crystallography plate
96 well, sitting drop
Synonyme(s) :
96 multiwell plate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
clear plate
clear polystyrene wells
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc
Corning
Taille
96 wells
Volume de travail
250 mL