A9883
ADA
≥98% (titration)
Synonyme(s) :
N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (titration)
Forme
powder
pH
1.5-3.0
Plage de pH utile
6.0-7.2
pKa (25 °C)
6.6
Pf
219 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: 160 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable