A9298
Methyl arachidonate
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
Arachidonic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mortierella alpina
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
omega FAs
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Clé InChI
OFIDNKMQBYGNIW-ZKWNWVNESA-N
Application
- Lipid peroxidation products mediate the formation of 8-hydroxydeoxyguanosine in DNA.: This article explores the role of lipid peroxidation products, specifically those involving methyl arachidonate, in causing oxidative DNA damage, indicating the compound′s influence on cellular aging and disease processes (Park JW et al., 1992).
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)