A8376
Acylase I from porcine kidney
Grade II, salt-free, lyophilized powder, 300-1,500 units/mg protein
Synonyme(s) :
Aminoacylase, N-Acylamino acid amidohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Type
Grade II
Niveau de qualité
Forme
salt-free, lyophilized powder
Activité spécifique
300-1,500 units/mg protein
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
pig ... ACY1(396930)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable