A5963
Anticorps anti-c-Myc
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-c-Myc, Monoclonal Anti-c-Myc−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9E10, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1:100 using a myc-tagged fusion protein.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYC(4609)
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemical labeling
- immunostaining
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable