99090226
HH-8 cell line
human kidney (embryonic)
About This Item
Produits recommandés
product name
HH-8 cell line,
Source biologique
human kidney (embryonic)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Mode de croissance
Semi-adherent aggregates
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable