Key Documents
96286
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide
≥99.0% (TLC), powder or crystals
Synonyme(s) :
Z-glycyl-L-proline-4-nitroanilide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H22N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.42
Numéro Beilstein :
4606381
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
product name
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide, ≥99.0% (TLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (TLC)
Forme
powder or crystals
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)CNC(=O)OCc3ccccc3)cc1
InChI
1S/C21H22N4O6/c26-19(13-22-21(28)31-14-15-5-2-1-3-6-15)24-12-4-7-18(24)20(27)23-16-8-10-17(11-9-16)25(29)30/h1-3,5-6,8-11,18H,4,7,12-14H2,(H,22,28)(H,23,27)/t18-/m0/s1
Clé InChI
UTXSFKPOIVELPQ-SFHVURJKSA-N
Application
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide has been used as a supplement in hydrolysate solution for determining the prolyl endopeptidase inhibitory activity assay.
Actions biochimiques/physiologiques
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide is a substrate for prolyl endopeptidase (PEP).
Autres remarques
Substrate for prolyl endopeptidase
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Isolation of prolyl endopeptidase inhibitory peptides from a sodium caseinate hydrolysate
Hsieh CH, et al.
Food & Function, 7(1), 565-573 (2016)
K. Hauzer et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 47, 1139-1139 (1982)