Principaux documents
94983
Sigma-Aldrich
NeutrAvidin®-Fluorescein conjugate
Neutrally charged avidin
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solid
Fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Informations légales
NeutrAvidin is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable