Key Documents
93662
Sigma-Aldrich
Fluorescent red NIR 700
suitable for fluorescence
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C39H44N2O6S
Poids moléculaire :
668.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.32
Forme
powder
Niveau de qualité
Solubilité
DMSO: soluble
Fluorescence
λex 672 nm; λem ~735 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Fluorescent red 700 is a fluorescent dye for the near infrared area. Extremely long wavelength fluorescence is especially well suited for applications where sample autofluorescence might be critical or penetration of tissue or other matrix is required.
Remarque sur l'analyse
further Exc.: 700 nm (results in a lower emission)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable