85051004
INT 407 (HeLa derivative) cell line
human cervix, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
INT 407 (HeLa derivative) cell line, from human cervix
Source biologique
human cervix
Forme
liquid
Conditionnement
tube of 5 μg 85051004-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85051004-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46, HeLa markers
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Conditionnement
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable