75742
Esterase Pseudomonas fluorescens, recombinant from E. coli
≥4 U/mg
Synonyme(s) :
Carboxylic ester hydrolase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
≥4 U/mg
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable