67455
Atto 514 NHS ester
suitable for fluorescence
About This Item
Produits recommandés
Pureté
90% (Coupling efficiency with benzylamine, HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
Mw 1111 g/mol
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Transmittance
254 nm
514 nm
Fluorescence
λex 511 nm; λem 533 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
λ
(water/methanol with 0.1% perchloric acid)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
find more information here
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable