53608
Biotin (5-fluorescein) conjugate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Synonyme(s) :
N-(Biotinylamidoethyl)-fluorescein-5-carboxamide, N-(Fluorescein-5-carbamidoethyl)biotinamide
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPCE)
Solubilité
DMSO: soluble
Fluorescence
λex 490 nm; λem 524 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCNC(=O)c3ccc(c(c3)C(O)=O)C4=C5C=CC(=O)C=C5Oc6cc(O)ccc46)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C33H32N4O8S/c38-18-6-9-21-25(14-18)45-26-15-19(39)7-10-22(26)29(21)20-8-5-17(13-23(20)32(42)43)31(41)35-12-11-34-28(40)4-2-1-3-27-30-24(16-46-27)36-33(44)37-30/h5-10,13-15,24,27,30,38H,1-4,11-12,16H2,(H,34,40)(H,35,41)(H,42,43)(H2,36,37,44)/t24-,27-,30-/m0/s1
Clé InChI
DFUFXKZUEOKPSD-LFERIPGTSA-N
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable