52526
Anti-Human IgG (whole molecule)−Atto 488 antibody produced in goat
~1 mg/mL
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
Atto 488 conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
50% glycerol as stabilizer
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Fluorescence
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articles
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.