47190
5-Fluoroorotic acid hydrate
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxy-5-fluor-pyrimidin-4-carbonsäure, 5-Fluor-uracil-4-carbonsäure
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (TLC)
Forme
solid
Pf
278 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(C(NC(N1)=O)=C(F)C1=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
Clé InChI
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable