41969
5-Carboxy-X-rhodamine N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
Fluorescence
λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]C(=O)c1cc(ccc1-c2c3cc4CCCN5CCCc(c45)c3[o+]c6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)C(=O)ON9C(=O)CCC9=O
InChI
1S/C37H33N3O7/c41-29-11-12-30(42)40(29)47-37(45)22-9-10-23(26(19-22)36(43)44)31-27-17-20-5-1-13-38-15-3-7-24(32(20)38)34(27)46-35-25-8-4-16-39-14-2-6-21(33(25)39)18-28(31)35/h9-10,17-19H,1-8,11-16H2
Clé InChI
BTTBJYLMDASSAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable