31190
D.E.R.™ 732
used as embedding medium
Synonyme(s) :
Epoxy-Resin
Forme
liquid
Application
D.E.R. 732 is an aliphatic diepoxide which, when blended with conventional resins, imparts flexibility, elongation and improved impact; serves as a viscosity reducer
Informations légales
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
New embedding with D.E.R. 732 and Epon 812.
Journal of electron microscopy, 15(2), 96-98 (1966-01-01)