26125
Sodium oleate
≥82% (fatty acids), powder
Synonyme(s) :
cis-9-Octadecenoic acid sodium salt, Oleic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥82% (fatty acids)
Forme
powder
Impuretés
≤0.5% free alkali (as NaOH)
Pf
232-235 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
unsaturated FAs
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
Clé InChI
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable